Print…
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine, 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-piperidine
OR303478-1G OR303478-500MG
APOSOR303478-1GEA 105 EUR
APOSOR303478-1G APOSOR303478-500MG
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₆BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368524
Número CAS: 852227-96-4