Print…
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
OR303468-1G OR303468-5G
APOSOR303468-1GEA 115 EUR
APOSOR303468-1G APOSOR303468-5G
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₂₀H₂₁BO₂
Peso Molecular: 304.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16294498
Número CAS: 1190376-20-5