Print…
1-Iodo-2-naphthol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-1-iodonaphthalene
OR30346-1G OR30346-5G
APOSOR30346-1GEA 77 EUR
APOSOR30346-1G APOSOR30346-5G
1-Iodo-2-naphthol
1-Iodo-2-naphthol
Fórmula: C₁₀H₇IO
Ponto de ebulição: 307 °C/760 mmHg
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046371
Número CAS: 2033-42-3