Print…
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303432-1G OR303432-5G
APOSOR303432-1GEA 0 EUR
APOSOR303432-1G APOSOR303432-5G
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953499
Número CAS: 73852-88-7