Print…
3-Iodophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303431-1G OR303431-5G
APOSOR303431-1GEA 0 EUR
APOSOR303431-1G APOSOR303431-5G
3-Iodophenylboronic acid
3-Iodophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319015
Número CAS: 221037-98-5