Print…
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-(2-thienyl)pyrazole
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 122 EUR
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₈H₉N₃S
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068075
Número CAS: 118430-78-7