Print…
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303354-100G OR303354-25G OR303354-5G
APOSOR303354-100GEA 85.7 EUR
APOSOR303354-100G APOSOR303354-25G APOSOR303354-5G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₁₅H₁₃Br
Peso Molecular: 273.17 g/mol
Ponto de ebulição: 190 °C/2.25mmHg
Ponto de Fusão: 57…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261272
Número CAS: 28320-31-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III