Print…
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303318-1G OR303318-5G OR303318-25G
APOSOR303318-1GEA 0 EUR
APOSOR303318-1G APOSOR303318-5G APOSOR303318-25G
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01138133
Número CAS: 43120-28-1