Print…
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303252-1G OR303252-250MG
APOSOR303252-1GEA 190 EUR
APOSOR303252-1G APOSOR303252-250MG
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₇IN₂
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11707168
Número CAS: 23889-85-2