Print…
N,2,6-Trimethylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303237-1G OR303237-500MG
APOSOR303237-1GEA 538 EUR
APOSOR303237-1G APOSOR303237-500MG
N,2,6-Trimethylaniline
N,2,6-Trimethylaniline
Fórmula: C₉H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00613418
Número CAS: 767-71-5