Print…
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303207-1G OR303207-5G OR303207-10G
APOSOR303207-1GEA 48 EUR
APOSOR303207-1G APOSOR303207-5G APOSOR303207-10G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Fórmula: C₂₀H₃₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23136039
Número CAS: 843666-27-3