Print…
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303178-1G OR303178-500MG
APOSOR303178-1GEA 538 EUR
APOSOR303178-1G APOSOR303178-500MG
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Fórmula: C₁₀H₁₁N₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023908
Número CAS: 716-11-0