Print…
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303157-1G OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA 336 EUR
APOSOR303157-1G APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 155…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208181
Número CAS: 34818-56-9