Print…
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303135-1G OR303135-250MG OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 0 EUR
APOSOR303135-1G APOSOR303135-250MG APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Fórmula: C₇H₇IN₂O₂
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16660021
Número CAS: 211308-80-4