Print…
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303113-1G OR303113-500MG
APOSOR303113-1GEA 671 EUR
APOSOR303113-1G APOSOR303113-500MG
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Fórmula: C₄H₅N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11108305
Número CAS: 16120-00-6