Print…
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30311-100G OR30311-5G
APOSOR30311-100GEA 499 EUR
APOSOR30311-100G APOSOR30311-5G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052203
Número CAS: 28163-00-0