Print…
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 0 EUR
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399380
Número CAS: 499789-92-3