Print…
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303076-1G OR303076-5G
APOSOR303076-1GEA 336 EUR
APOSOR303076-1G APOSOR303076-5G
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₄
Ponto de Fusão: 165…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566520
Número CAS: 180059-04-5