Print…
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303074-10G OR303074-1G OR303074-5G
APOSOR303074-10GEA 894 EUR
APOSOR303074-10G APOSOR303074-1G APOSOR303074-5G
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₃BrO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12913608
Número CAS: 154239-21-1