Print…
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR303064-1G OR303064-250MG OR303064-5G
APOSOR303064-1GEA 111 EUR
APOSOR303064-1G APOSOR303064-250MG APOSOR303064-5G
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₄BrN₃S
Peso Molecular: 230.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846492
Número CAS: 934266-82-7