Print…
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
OR30304-100G OR30304-25G OR30304-500G
APOSOR30304-100GEA 84.1 EUR
APOSOR30304-100G APOSOR30304-25G APOSOR30304-500G
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Phosphonitrilic chloride trimer
Fórmula: Cl₆N₃P₃
Ponto de ebulição: 127 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Densidade: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006474
Número CAS: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
UN: 3260
ADR: 8,II