Print…
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-methylidene}-3-methylbutanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303035-1G OR303035-500MG
APOSOR303035-1GEA 894 EUR
APOSOR303035-1G APOSOR303035-500MG
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-methylidene}-3-methylbutanoic acid
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
Fórmula: C₁₇H₂₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11112069
Número CAS: 387868-07-7