Print…
2,2-Dimethylaziridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303021-1G OR303021-500MG
APOSOR303021-1GEA 538 EUR
APOSOR303021-1G APOSOR303021-500MG
2,2-Dimethylaziridine
2,2-Dimethylaziridine
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040452
Número CAS: 2658-24-4
EINECS: 220-191-6