Print…
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR303019-1G OR303019-500MG
APOSOR303019-1GEA 0 EUR
APOSOR303019-1G APOSOR303019-500MG
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₂₀ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22383947
Número CAS: 1034457-07-2