Print…
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303018-1G OR303018-5G
APOSOR303018-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303018-1G APOSOR303018-5G
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08448158
Número CAS: 16234-14-3