Print…
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303017-1G OR303017-500MG
APOSOR303017-1GEA 270 EUR
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Fórmula: C₄H₅ClN₄O
Ponto de Fusão: 199…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22196157
Número CAS: 71552-22-2