Print…
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303003-1G OR303003-500MG
APOSOR303003-1GEA 336 EUR
APOSOR303003-1G APOSOR303003-500MG
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111598
Número CAS: 895588-70-2