Print…
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 0 EUR
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 120 °C/5,3mmHg
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003386
Número CAS: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7