Print…
5-Methyl-2-furanmethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Methylfuran-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-methylfuran
OR3029-1G OR3029-500MG
APOSOR3029-1GEA 55.1 EUR
APOSOR3029-1G APOSOR3029-500MG
5-Methyl-2-furanmethanol 95%
5-Methyl-2-furanmethanol
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.128 g/mol
Densidade: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130134
Número CAS: 3857-25-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III