Print…
2-Indolinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
OR30278-25G OR30278-5G
APOSOR30278-25GEA 24.8 EUR
APOSOR30278-25G APOSOR30278-5G
2-Indolinone
2-Indolinone
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 227 °C/73mmHg
Ponto de Fusão: 123…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005711
Número CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5