Print…
2-Bromophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 0 EUR
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
2-Bromophenyl isocyanate 97%
2-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄BrNO
Ponto de ebulição: 91…92 °C/5mmHg
Densidade: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001995
Número CAS: 1592-00-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III