Print…
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 98.6 EUR
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 127…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007729
Número CAS: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1