Print…
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
OR30269-1G OR30269-250MG
APOSOR30269-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆Cl₂N₂O
Peso Molecular: 205.04 g/mol
Ponto de Fusão: 154…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017057
Número CAS: 28036-91-1