Print…
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 144 EUR
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₉N₃O₂
Peso Molecular: 167.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437665
Número CAS: 54013-06-8