Print…
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302532-1G OR302532-250MG OR302532-5G
APOSOR302532-1GEA 63.8 EUR
APOSOR302532-1G APOSOR302532-250MG APOSOR302532-5G
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₉N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864446
Número CAS: 149520-94-5