Print…
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 77 EUR
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Fórmula: C₁₀H₁₆N₄
Ponto de Fusão: 150…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10009563
Número CAS: 571189-49-6