Print…
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 23.2 EUR
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₇H₁₁N₃
Ponto de Fusão: 120…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067984
Número CAS: 118430-74-3