Print…
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 149 EUR
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09261088
Número CAS: 5975-12-2