Print…
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR302400-5G OR302400-10G
APOSOR302400-5GEA 1030 EUR
APOSOR302400-5G APOSOR302400-10G
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258795
Número CAS: 916423-53-5