Print…
1-Butyl isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Butyl isothiocyanate
OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 48 EUR
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
1-Butyl isothiocyanate
1-Butyl isothiocyanate
Fórmula: C₅H₉NS
Peso Molecular: 115.2 g/mol
Ponto de ebulição: 63…65 °C/11 mmHg
Densidade: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004824
Número CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II