Print…
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR30237-1G OR30237-500MG OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA 114 EUR
APOSOR30237-1G APOSOR30237-500MG APOSOR30237-5G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204179
Número CAS: 175278-26-9
UN: 3261
ADR: 8,II