Print…
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302362-1G OR302362-250MG OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA 224 EUR
APOSOR302362-1G APOSOR302362-250MG APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Fórmula: C₆H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09832890
Número CAS: 952182-01-3