Print…
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 162 EUR
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₂S
Ponto de ebulição: 114…116 °C/0,2mmHg
Ponto de Fusão: 47…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203480
Número CAS: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II