Print…
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-(Bromoacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
OR30230-1G OR30230-250MG
APOSOR30230-1GEA 0 EUR
APOSOR30230-1G APOSOR30230-250MG
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Fórmula: C₁₆H₂₁BrO
Ponto de Fusão: 65…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00178768
Número CAS: 132392-28-0
UN: 3261
ADR: 8,III