Print…
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302276-1G OR302276-5G
APOSOR302276-1GEA 0 EUR
APOSOR302276-1G APOSOR302276-5G
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953049
Número CAS: 201940-08-1