Print…
Triphenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR302273-5G OR302273-25G
APOSOR302273-5GEA 58 EUR
APOSOR302273-5G APOSOR302273-25G
Triphenylacetic acid 97%
Triphenylacetic acid
Fórmula: C₂₀H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004185
Número CAS: 595-91-5