Print…
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30224-100G OR30224-25G OR30224-5G
APOSOR30224-100GEA 71.2 EUR
APOSOR30224-100G APOSOR30224-25G APOSOR30224-5G
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀ClNO
Peso Molecular: 159.62 g/mol
Ponto de Fusão: 234…238 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012952
Número CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0