Print…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: PCA
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 161 EUR
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 246…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149413
Número CAS: 499-80-9