Print…
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302184-1G OR302184-5G OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA 21.9 EUR
APOSOR302184-1G APOSOR302184-5G APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 199.8 °C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16621162
Número CAS: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9