Print…
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30218-25G OR30218-5G
APOSOR30218-25GEA 0 EUR
APOSOR30218-25G APOSOR30218-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Fórmula: C₇H₁₃NO
Ponto de ebulição: 52…53 °C/18mmHg
Densidade: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006938
Número CAS: 2525-16-8
EINECS: 219-762-2
UN: 1993
ADR: 3,III